Stampa…
1-Benzyl 3-methyl piperidine-1,3-dicarboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 1-Cbz-piperidine-3-carboxylate
OR911373-100G OR911373-25G
APOSOR911373-100GEA 181 EUR
APOSOR911373-100G APOSOR911373-25G
1-Benzyl 3-methyl piperidine-1,3-dicarboxylate 98%
1-Benzyl 3-methyl piperidine-1,3-dicarboxylate
Formula: C₁₅H₁₉NO₄
Peso molecolare: 277,316 g/mol
Punto di fusione: 273…278 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06795953
CAS Number: 174543-74-9