Stampa…
6-Nitro-o-cresol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-6-nitrophenol
OR911362-100G OR911362-25G
APOSOR911362-100GEA 1230 EUR
APOSOR911362-100G APOSOR911362-25G
6-Nitro-o-cresol 98%
6-Nitro-o-cresol
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153.14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00031116
CAS Number: 13073-29-5