Stampa…
(R)-(+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoic acid
OR911332-100G OR911332-25G OR911332-500G
APOSOR911332-100GEA 64 EUR
APOSOR911332-100G APOSOR911332-25G APOSOR911332-500G
(R)-(+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic acid 98%
(R)-(+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic acid
Formula: C₉H₁₀O₄
Peso molecolare: 182,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274088
CAS Number: 94050-90-5