Stampa…
2,3-Dichloroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Dichloro-3-methoxybenzene
OR911322-100G OR911322-500G
APOSOR911322-100GEA 109 EUR
APOSOR911322-100G APOSOR911322-500G
2,3-Dichloroanisole 98%
2,3-Dichloroanisole
Formula: C₇H₆Cl₂O
Peso molecolare: 177,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000545
CAS Number: 1984-59-4