Stampa…
Dimethyl terephthalate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911296-100G OR911296-1KG OR911296-500G
APOSOR911296-100GEA 52.2 EUR
APOSOR911296-100G APOSOR911296-1KG APOSOR911296-500G
Dimethyl terephthalate 95%
Dimethyl terephthalate
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 288 °C
Punto di fusione: 140…143 °C
Densità: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008440
CAS Number: 120-61-6