Stampa…
4-tert-Butylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(tert-Butyl)benzoic acid
OR911294-100G OR911294-1KG OR911294-500G
APOSOR911294-100GEA 125 EUR
APOSOR911294-100G APOSOR911294-1KG APOSOR911294-500G
4-tert-Butylbenzoic acid 95%
4-tert-Butylbenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Peso molecolare: 178,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002563
CAS Number: 98-73-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III