Stampa…
Resorcina 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Resorcinolo, 1,3-Diidrossibenzene
OR911293-1KG OR911293-5KG
APOSOR911293-1KGEA 132 EUR
APOSOR911293-1KG APOSOR911293-5KG
Resorcina 99%
Resorcina
Formula: C₆H₆O₂
Peso molecolare: 110,11 g/mol
Punto di ebollizione: 281 °C
Punto di fusione: 109…111 °C
Densità: 1,272 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002269
CAS Number: 108-46-3