4-Amino-2-chloro-N,N-dimethylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911255-10G
OR911255-1G
OR911255-5G
APOSOR911255-10GEA
928
EUR
APOSOR911255-10G
APOSOR911255-1G
APOSOR911255-5G
4-Amino-2-chloro-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-Amino-2-chloro-N,N-dimethylbenzamide
Formula:
C₉H₁₁ClN₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
98995-06-3 |