Stampa…
2-Phenoxynicotinonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Cyano-2-phenoxypyridine
OR911174-25G OR911174-5G
APOSOR911174-25GEA 437 EUR
APOSOR911174-25G APOSOR911174-5G
2-Phenoxynicotinonitrile 96%
2-Phenoxynicotinonitrile
Formula: C₁₂H₈N₂O
Peso molecolare: 196,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015473
CAS Number: 14178-15-5