Stampa…
3-(4-Ethoxyphenyl)propionic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Ethoxyphenyl)propanoic acid
OR911154-10G OR911154-25G
APOSOR911154-10GEA 190 EUR
APOSOR911154-10G APOSOR911154-25G
3-(4-Ethoxyphenyl)propionic acid 95%
3-(4-Ethoxyphenyl)propionic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Peso molecolare: 194,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016557
CAS Number: 4919-34-0