Stampa…
2-Methyl-6-nitro-1H-benzimidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911105-10G OR911105-1G OR911105-5G
APOSOR911105-10GEA 481 EUR
APOSOR911105-10G APOSOR911105-1G APOSOR911105-5G
2-Methyl-6-nitro-1H-benzimidazole 98%
2-Methyl-6-nitro-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₇N₃O₂
Peso molecolare: 177,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00748168
CAS Number: 1792-40-1