Stampa…
N-Methylbenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR911104-100G OR911104-25G
APOSOR911104-100GEA 350 EUR
APOSOR911104-100G APOSOR911104-25G
N-Methylbenzenesulphonamide 97%
N-Methylbenzenesulphonamide
Formula: C₇H₉NO₂S
Peso molecolare: 171,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025023
CAS Number: 5183-78-8