Stampa…
3-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911068-1G OR911068-25G OR911068-5G
APOSOR911068-1GEA 127 EUR
APOSOR911068-1G APOSOR911068-25G APOSOR911068-5G
3-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine 97%
3-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Formula: C₉H₁₁N₃O₂
Peso molecolare: 193.21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001300
CAS Number: 26820-73-5