Stampa…
5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Nitro-N-propylpyridin-2-amine
OR911057-25G OR911057-5G
APOSOR911057-25GEA 437 EUR
APOSOR911057-25G APOSOR911057-5G
5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine 97%
5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine
Formula: C₈H₁₁N₃O₂
Peso molecolare: 181,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084819
CAS Number: 25948-11-2