Stampa…
3-Phenylbenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: [1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile
OR910931-1G OR910931-5G
APOSOR910931-1GEA 147 EUR
APOSOR910931-1G APOSOR910931-5G
3-Phenylbenzonitrile 97%
3-Phenylbenzonitrile
Formula: C₁₃H₉N
Peso molecolare: 179,2173 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236364
CAS Number: 24973-50-0