Stampa…
3-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910928-1G OR910928-250MG
APOSOR910928-1GEA 91.5 EUR
APOSOR910928-1G APOSOR910928-250MG
3-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline 96%
3-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline
Formula: C₁₁H₁₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09755865
CAS Number: 112900-82-0