Stampa…
3-Ethoxybenzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR910911-100G OR910911-25G OR910911-5G
APOSOR910911-100GEA 169 EUR
APOSOR910911-100G APOSOR910911-25G APOSOR910911-5G
3-Ethoxybenzoic acid 99%
3-Ethoxybenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Punto di fusione: 136…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016517
CAS Number: 621-51-2