Stampa…
Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9109-100G OR9109-25G OR9109-5G
APOSOR9109-100GEA 120 EUR
APOSOR9109-100G APOSOR9109-25G APOSOR9109-5G
Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
Punto di fusione: 114…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043309
CAS Number: 51779-32-9