Stampa…
2-Phenylbenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile
OR910733-1G OR910733-5G
APOSOR910733-1GEA 139 EUR
APOSOR910733-1G APOSOR910733-5G
2-Phenylbenzonitrile 98%
2-Phenylbenzonitrile
Formula: C₁₃H₉N
Peso molecolare: 179,2173 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060669
CAS Number: 24973-49-7