Methyl-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 1-methyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylate
OR910533-1G
OR910533-5G
APOSOR910533-1GEA
93.1
EUR
APOSOR910533-1G
APOSOR910533-5G
Methyl-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylate 97%
Methyl-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylate
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Peso molecolare: 190,2 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04492113 CAS Number: 131020-36-5 |