Stampa…
6,8-Dimethylquinolin-2(1H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910493-1G OR910493-25G OR910493-5G
APOSOR910493-1GEA 132 EUR
APOSOR910493-1G APOSOR910493-25G APOSOR910493-5G
6,8-Dimethylquinolin-2(1H)-one 98%
6,8-Dimethylquinolin-2(1H)-one
Formula: C₁₁H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15143578
CAS Number: 54904-39-1