Stampa…
5-Cyano-1-methylbenzimidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910492-10G OR910492-1G OR910492-5G
APOSOR910492-10GEA 1010 EUR
APOSOR910492-10G APOSOR910492-1G APOSOR910492-5G
5-Cyano-1-methylbenzimidazole 98%
5-Cyano-1-methylbenzimidazole
Formula: C₉H₇N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027482
CAS Number: 53484-13-2