Stampa…
6-Carboxyoxindole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Oxoindoline-6-carboxylic acid
OR910478-1G OR910478-5G
APOSOR910478-1GEA 85.8 EUR
APOSOR910478-1G APOSOR910478-5G
6-Carboxyoxindole 97%
6-Carboxyoxindole
Formula: C₉H₇NO₃
Peso molecolare: 177,1600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01415801
CAS Number: 334952-09-9