Stampa…
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910462-10G OR910462-1G OR910462-5G
APOSOR910462-10GEA 648 EUR
APOSOR910462-10G APOSOR910462-1G APOSOR910462-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formula: C₆H₈N₂O
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03130036
CAS Number: 902837-62-1