Stampa…
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one
OR910413-10G OR910413-1G OR910413-5G
APOSOR910413-10GEA 865 EUR
APOSOR910413-10G APOSOR910413-1G APOSOR910413-5G
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-ol 98%
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-ol
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05023177
CAS Number: 1199-02-6