Stampa…
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile
OR910409-1G OR910409-5G
APOSOR910409-1GEA 219 EUR
APOSOR910409-1G APOSOR910409-5G
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile hydrochloride 98%
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅ClN₂
Peso molecolare: 222,72 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13857415
CAS Number: 78064-96-7