Stampa…
5-Nitro-1H-indazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Nitro-1H-indazole, 5-NINA, 5-Nitroindazole
OR9104-100G OR9104-500G OR9104-25G
APOSOR9104-100GEA 69.8 EUR
APOSOR9104-100G APOSOR9104-500G APOSOR9104-25G
5-Nitro-1H-indazole 95%
5-Nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₅N₃O₂
Peso molecolare: 163,14 g/mol
Punto di fusione: 204…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005693
CAS Number: 5401-94-5