Stampa…
Ethyl-5-methyloxazole-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910383-1G OR910383-250MG OR910383-5G OR910383-500MG
APOSOR910383-1GEA 72.7 EUR
APOSOR910383-1G APOSOR910383-250MG APOSOR910383-5G APOSOR910383-500MG
Ethyl-5-methyloxazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-5-methyloxazole-4-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₃
Peso molecolare: 155,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00105462
CAS Number: 32968-44-8