Stampa…
1-(4-Chlorophenyl)imidazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910304-1G OR910304-5G
APOSOR910304-1GEA 75.4 EUR
APOSOR910304-1G APOSOR910304-5G
1-(4-Chlorophenyl)imidazole 96%
1-(4-Chlorophenyl)imidazole
Formula: C₉H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041208
CAS Number: 51581-54-5