Stampa…
4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR910289-25G OR910289-5G OR910289-1G
APOSOR910289-25GEA 321 EUR
APOSOR910289-25G APOSOR910289-5G APOSOR910289-1G
4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline
Formula: C₆H₄BrClN₂O₂
Peso molecolare: 251,4652 g/mol
Punto di fusione: 195…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100159
CAS Number: 827-33-8