Stampa…
2-Chloro-1-methylbenzimidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR910286-1G OR910286-5G
APOSOR910286-1GEA 132 EUR
APOSOR910286-1G APOSOR910286-5G
2-Chloro-1-methylbenzimidazole 98%
2-Chloro-1-methylbenzimidazole
Formula: C₈H₇ClN₂
Peso molecolare: 166,608 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00769821
CAS Number: 1849-02-1