3-Methyl-2-thiohydantoin 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910252-1G
OR910252-5G
APOSOR910252-1GEA
174
EUR
APOSOR910252-1G
APOSOR910252-5G
3-Methyl-2-thiohydantoin 96%
3-Methyl-2-thiohydantoin
Formula:
C₄H₆N₂OS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00038425 CAS Number: 694-68-8 |