Stampa…
4-Ethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910233-1G OR910233-250MG
APOSOR910233-1GEA 371 EUR
APOSOR910233-1G APOSOR910233-250MG
4-Ethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride 97%
4-Ethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride
Formula: C₅H₉ClN₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17976987
CAS Number: 34631-53-3