Stampa…
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR910220-1G OR910220-5G OR910220-10G
APOSOR910220-1GEA 58 EUR
APOSOR910220-1G APOSOR910220-5G APOSOR910220-10G
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09759006
CAS Number: 5775-86-0