Stampa…
2-Bromothiazole-5-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-5-cyanothiazole
OR910217-1G OR910217-5G
APOSOR910217-1GEA 112 EUR
APOSOR910217-1G APOSOR910217-5G
2-Bromothiazole-5-carbonitrile 98%
2-Bromothiazole-5-carbonitrile
Formula: C₄HBrN₂S
Peso molecolare: 189,0300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909651
CAS Number: 440100-94-7