Stampa…
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
OR910197-1G OR910197-5G
APOSOR910197-1GEA 97.4 EUR
APOSOR910197-1G APOSOR910197-5G
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Peso molecolare: 186,2099 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179567
CAS Number: 63874-95-3