Stampa…
1-Ethyl-4-iodo-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR910150-1G OR910150-5G
APOSOR910150-1GEA 20.5 EUR
APOSOR910150-1G APOSOR910150-5G
1-Ethyl-4-iodo-1H-pyrazole
1-Ethyl-4-iodo-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇IN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13195706
CAS Number: 172282-34-7