Stampa…
6-Cyano-1-ethylbenzimidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910149-1G OR910149-25G OR910149-5G
APOSOR910149-1GEA 145 EUR
APOSOR910149-1G APOSOR910149-25G APOSOR910149-5G
6-Cyano-1-ethylbenzimidazole 98%
6-Cyano-1-ethylbenzimidazole
Formula: C₁₀H₉N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13195705
CAS Number: 1215205-91-6