Stampa…
1-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
OR910139-1G OR910139-5G
APOSOR910139-1GEA 205 EUR
APOSOR910139-1G APOSOR910139-5G
1-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 98%
1-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₉ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848681
CAS Number: 27301-77-5