Stampa…
2-Methyl-2H-indazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910128-1G OR910128-5G
APOSOR910128-1GEA 219 EUR
APOSOR910128-1G APOSOR910128-5G
2-Methyl-2H-indazole 98%
2-Methyl-2H-indazole
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234418
CAS Number: 4838-00-0