Stampa…
1-(2-Piperidinoethyl)-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910111-1G OR910111-250MG
APOSOR910111-1GEA 364 EUR
APOSOR910111-1G APOSOR910111-250MG
1-(2-Piperidinoethyl)-1H-pyrazole 97%
1-(2-Piperidinoethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₁₇N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03727253
CAS Number: 1187385-66-5