Stampa…
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910108-10G OR910108-1G OR910108-5G
APOSOR910108-10GEA 148 EUR
APOSOR910108-10G APOSOR910108-1G APOSOR910108-5G
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 95%
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Peso molecolare: 158,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003123
CAS Number: 1128-54-7