Stampa…

Ethyl-2-oxo-2,3-dihydrooxazole-5-carboxylate 98%

Fornitore: Apollo Scientific

OR910103-1G OR910103-5G
APOSOR910103-1GEA 219 EUR
APOSOR910103-1G APOSOR910103-5G
Ethyl-2-oxo-2,3-dihydrooxazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-oxo-2,3-dihydrooxazole-5-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₄
Peso molecolare: 157,120 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026055
CAS Number: 1150271-25-2

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR