Methyl-3-furoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl furan-3-carboxylate
OR910096-100G
OR910096-25G
OR910096-5G
APOSOR910096-100GEA
807
EUR
APOSOR910096-100G
APOSOR910096-25G
APOSOR910096-5G
Methyl-3-furoate 98%
Methyl-3-furoate
Formula:
C₆H₆O₃ Peso molecolare: 126,11 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06203671 CAS Number: 13129-23-2 |