Stampa…
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910091-1G OR910091-25G OR910091-5G
APOSOR910091-1GEA 58.2 EUR
APOSOR910091-1G APOSOR910091-25G APOSOR910091-5G
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 95%
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇BrN₂
Peso molecolare: 175,0265 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00985488
CAS Number: 5775-82-6