Stampa…
Benzo[d]isothiazol-3-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910077-1G OR910077-250MG
APOSOR910077-1GEA 190 EUR
APOSOR910077-1G APOSOR910077-250MG
Benzo[d]isothiazol-3-amine 95%
Benzo[d]isothiazol-3-amine
Formula: C₇H₆N₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00726295
CAS Number: 23031-78-9