Stampa…
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910055-1G OR910055-5G
APOSOR910055-1GEA 168 EUR
APOSOR910055-1G APOSOR910055-5G
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 98%
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,1625 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663806
CAS Number: 874-38-4