Stampa…
1-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910032-10G OR910032-25G
APOSOR910032-10GEA 205 EUR
APOSOR910032-10G APOSOR910032-25G
1-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 98%
1-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇N₃O₂
Peso molecolare: 189,1700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00187828
CAS Number: 3463-30-7