Stampa…
3-(4-Chlorophenyl)isoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909998-10G OR909998-1G OR909998-5G
APOSOR909998-10GEA 754 EUR
APOSOR909998-10G APOSOR909998-1G APOSOR909998-5G
3-(4-Chlorophenyl)isoxazole 95%
3-(4-Chlorophenyl)isoxazole
Formula: C₉H₆ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08446383
CAS Number: 31301-39-0