Stampa…
5,7-Dichloroquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909992-10G OR909992-1G OR909992-5G
APOSOR909992-10GEA 648 EUR
APOSOR909992-10G APOSOR909992-1G APOSOR909992-5G
5,7-Dichloroquinoline 98%
5,7-Dichloroquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
Peso molecolare: 198,0500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11504933
CAS Number: 4964-77-6